Learn More
Labcon™ PurePlus™ 0.2 mL, 384-well Deep Well Plate with Square Wells
This 384-well deep well plate boasts square wells and a notched registration corner.
Marca:  Labcon™ 3904-520-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17230kg
Codice prodotto. 17597926
  • 65.25€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Square wells with flat bottom
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Autoclavable
0.2 mL
Square
5/Pk.
127.8 mm
25.2 mm
Polypropylene
384
50/Cs.
5 Plates/Pk., 10 Pk./Cs.
85.5 mm