Learn More
Labcon™ PurePlus™ 0.2 mL, 96-well PCR Plate with Half Skirt for Real Time Thermocyclers
These 96-well PCR plates have a half skirt and are compatible with real time thermocyclers.
Marca:  Labcon™ 3963-520-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34470kg
Codice prodotto. 17517956
  • 71.20€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Opaque white
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Real Time Thermocycler
Polypropylene
96
100/Cs.
127.8 mm
15.5 mm
White
Half
0.2 mL
Non-sterile
10/Pk.
85.5 mm