Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 96 Well PCR Plates for Popular Thermocyclers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16614152 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 10
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 16614152
Marca: Labcon 39775290009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
With printed reference grid
  • PCR Plate
  • 96 well flat PCR plates for most thermocyclers
  • With printed reference grid
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoclavabile Autoclavable
Imballaggio 10 Plates/Box, 10 Boxes/Case
Product Line PurePlus
Colore Assorted
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits Most Popular Thermocyclers
Materiale Polypropylene USP Class VI Resin
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 mL
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Da utilizzare con (applicazione) Molecular Biology
Quantità 10 Plates / box