Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 96 Well PCR Plates for Popular Thermocyclers
With printed reference grid
72.62€ - 141.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Imballaggio | 10 Plates/Box, 10 Boxes/Case |
Product Line | PurePlus |
Monouso | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16604152
|
Labcon
3977-520-000-9 |
Natural |
141.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16614152
|
Labcon
3977-529-000-9 |
Assorted |
72.62€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- PCR Plate
- 96 well flat PCR plates for most thermocyclers
- With printed reference grid
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
10 Plates/Box, 10 Boxes/Case | |
Yes | |
Polypropylene USP Class VI Resin | |
0.2 mL | |
Conical Bottom (V-well) | |
10 Plates / box |
Autoclavable | |
PurePlus | |
Fits Most Popular Thermocyclers | |
96 | |
Non-sterile | |
Molecular Biology |