Learn More
Labcon PurePlus™ 2.5 mL 96 Well Deep Well Plates with Square Wells
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16609852 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 16609852
Marca: Labcon 39005200009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polypropylene USP Class VI resin
  • Deep Well Plate
  • 96 deep well plates with square flat bottom wells
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Coperchio Without Lid
Autoclavabile Autoclavable
Imballaggio 10 Plates/Pk., 10 Pk./Case
Product Line PurePlus
Colore Natural
Monouso Single-use
Product Type Plate, Deep Well
Materiale Polypropylene USP Class VI Resin
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 2.5 mL
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) PCR
Quantità 10 Plates / Pk.
Senza RNasi Yes
Shipping Condition RT
Temperature Range (Metric) Freezable to -80°C
Altezza (sistema metrico) 115 mm