Learn More
Labcon™ PurePlus™ 25 μL, 384-well PCR Plate with Full Skirt for Popular Thermocyclers
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Freezable
Specifica
Specifica
| Matrice | 16 x 24 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 25 μL |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. per custodia | 100/Cs. |
| N. per confezione | 10/Pk. |
| Quantità | 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Vedi altri risultati |