Learn More
Labcon™ PurePlus™ 25 μL 384-well PCR Plate with Full Skirt and Registration
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Skirt Style:
Skirted
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Freezable to -80°C
Specifica
Specifica
| Matrice | 16 x 24 |
| Skirt Style | Skirted |
| Materiale | Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 25 μL |
| No. of Wells | 384 |
| N. per custodia | 100/Cs. |
| N. per confezione | 10/Pk. |
| Quantità | 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 128 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 85.7 mm |
| Vedi altri risultati |