Learn More
Labcon™ PurePlus™ Solid Frame PCR Plates
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Matrice:
12 x 8
16 x 24
24 x 16
No. of Wells:
96
384
Volume (sistema metrico) pozzetto:
25 μL
0.1 mL
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Made with a rigid polycarbonate frame enclosing polypropylene reaction wells
- Available in styles to fit major cyclers and are freezable (-80°C)
- Choose from 96 or 384 well capacity
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP |
| Formato | SBS Standard |
| Matrice | 12 x 8 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Imballaggio | 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | PCR plate |
| Skirt Style | Full skirt |
| Vedi altri risultati |