Learn More
Labcon™ PurePlus™ Solid Frame Real Time PCR Plates with Full Skirt
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30280317 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Matrice:
12 x 8
16 x 24
No. of Wells:
96
384
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 30280317
Marca: Labcon™ 39645200009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Labcon consumables for qPCR are optimized for use in thermo cycling processing that use fluorescent dye or DNA probes.
  • 96 or 384 well skirted PCR plates for real-time PCR thermocyclers
  • Solid clear frame; White opaque wells
  • With reference grid
  • ATP, RNase/DNase, DNA and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Formato SBS Standard
Matrice 12 x 8
Autoclavabile Not Autoclavable
Imballaggio 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs.
Colore Clear
Monouso Single-use
Product Type qPCR plate
Skirt Style Full skirt
Materiale Polycarbonate
Volume (sistema metrico) pozzetto 0.1 mL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) qPCR
Compatibilità ad alta produttività Yes
Senza RNasi Yes
Colore pozzetto White
Fit for Purpose PCR Ready