Learn More
Minebea Intec™ Bilance da Pavimento Puro™
Puro™ floor scales are a sturdy weighing solution for diverse industrial weighing needs.
dietro preventivo
Specifica
Tipo | Floor Scale |
---|---|
Tipo di display | Backlit LCD |
Classe di protezione | IP43 (Indicator), IP67 (Platform) |
Codice del prodotto | Marca | Include | Capacità | Leggibilità | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marke | Include | Capacità | Leggibilità | Dimensioni (L x P x A) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17738949
|
Minebea Intec™
EF-4PLLP1500-3D |
Plastic Indicator, Painted Carbon Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 1500 kg | 0.5 kg | 1000 x 1000 x 105 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
17748949
|
Minebea Intec™
EF-4PLLS1500-3D |
Plastic Indicator, Stainless Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 1500 kg | 0.5 kg | 1000 x 1000 x 105 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
17758949
|
Minebea Intec™
EF-4PNNP1500-3D |
Plastic Indicator, Painted Carbon Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 1500 kg | 0.5 kg | 1250 x 1250 x 105 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
17768949
|
Minebea Intec™
EF-4PNNS1500-3D |
Plastic Indicator, Stainless Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 1500 kg | 0.5 kg | 1250 x 1250 x 105 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
17778949
|
Minebea Intec™
EF-4PRRP1500-3D |
Plastic Indicator, Painted Carbon Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 1500 kg | 0.5 kg | 1500 x 1500 x 105 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
17798949
|
Minebea Intec™
EF-4PRRS1500-3D |
Plastic Indicator, Painted Carbon Steel Frame, Stainless Steel Load Plate, USB-C Port | 1500 kg | 0.5 kg | 1500 x 1500 x 105 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
17788949
|
Minebea Intec™
EF-4PRRP3000-3D |
Plastic Indicator, Painted Carbon Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 3000 kg | 1 kg | 1500 x 1500 x 105 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
17708959
|
Minebea Intec™
EF-4PRRS3000-3D |
Plastic Indicator, Stainless Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display | 3000 kg | 1 kg | 1500 x 1500 x 105 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Description
Puro™ floor scales unite the most needed applications in one multi-purpose indicator with large display for a comfortable user operating experience.
- Accurate and reliable results in a second
- Combined with the robustness and durability of platforms, floor scales fit comfortably in any environment while offering simple charging and connection technology
- Up to 500 hours continuous use between recharges with 12 hour recharge time
- LCD display with white backlight, 35 mm (1.4 in.) height, 6 digits, 14-segment
- For weighing, counting, check weighing, check counting, and totalization
Specifications
Floor Scale | |
Backlit LCD | |
IP43 (Indicator), IP67 (Platform) |