Learn More
Euro Protection™ Purofort Safety Boot
84.83€ - 86.04€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 345:1992 CLASSE S5.Ci, CE |
---|---|
Progettazione | Slim |
Da utilizzare con (applicazione) | Industries, Handling heavy objects, cold environments or winter, Agriculture, slippery Media, Oil Media, Wetlands or wet weather |
Grado | S5 |
Materiale rivestimento interno | Polyamide |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12054505
|
Euro Protection™
9PUSA39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12064505
|
Euro Protection™
9PUSA40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
EN 345:1992 CLASSE S5.Ci, CE | |
Industries, Handling heavy objects, cold environments or winter, Agriculture, slippery Media, Oil Media, Wetlands or wet weather | |
Polyamide | |
Polyurethane |
Slim | |
S5 | |
Polyurethane, Polyamide | |
Purofort Safety Boot |