Learn More
PURUS™ Telai per tappetini per il controllo dei contaminanti EnviroTack™
Progettati per l'uso con il tappetino PURUS™ EnviroTack™ per creare un sistema facile da usare in qualsiasi area critica in cui non sia consentita l'adesione diretta dei tappetini alla superficie del pavimento.
Marca: PURUS™ PF 2038 01 W 00
105.30 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.75000kg
Descrizione
- Facile da spostare e pulire
- Il supporto antiscivolo garantisce che il telaio rimanga in posizione
- Adatti a tutti i tappetini PURUS™ EnviroTack™
- Resistenti e durevoli
- Antiscivolo, in tessuto di poliestere rivestito in polimero
- Naturalmente antimicrobico, resistente alle muffe
Specifica
508 x 965 mm | |
Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali | |
100% polistirene |
Bianco | |
3,175 mm | |
Per l'uso con i tappetini da 457 x 914 mm PURUS™ Biohybrid™ per agevolarne lo spostamento e la pulizia |