Learn More
HUBER PVC Hoses
Pressureless PVC hose
34.00€ - 38.00€
Specifica
Materiale PVC
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
MaxOperatingTempMetric 60°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10371152
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
6070
12 mm
38.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10486861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
6072
3.2 mm
34.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10759372
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
6071
8 mm
36.20€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PVC
  • Min. temp.: -20°C
  • Max. temp.: 60°C
  • Specifica
    Specifica
    PVC
    -20°C
    60°C