Learn More
Navailles PVC Auto-adaptive Chair
The PVC Auto-adaptive Chair encourages a dynamic body posture, rebalancing the body naturally and improving blood flow in the legs. It consists of a short seating tilted forward, split into two parts, based on silent-blocks forming a triangle.
652.80€ - 685.15€
Specifica
Regolabile | Yes |
---|---|
Stile del braccio | No Armrests |
Certificazione/Conformità | M1 |
Finitura | Urban M1 PVC |
Tipo di sollevamento | Gas-lift Column |
Codice del prodotto | Marca | Altezza seduta | Include | Tipo di ruote | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza seduta | Include | Tipo di ruote | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17496162
|
Navailles
4UP 91GCAK 00 905 |
470 to 600 mm | Seat, Backrest | Chrome Castors |
652.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17406172
|
Navailles
4UP 91GHAP 01 905 |
630 to 870 mm | Seat, Backrest, Footrest | None |
685.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Ergonomy and design eliminates the fatigue
- Abrasion-resistant material without staples nor seams
- aluminum, 5-branch reinforced base
- Chrome gas-lift column with height adjustment and shock absorber
- Deformable seat with 2° forward tilt
- Assembly on silentbloc
- High, adjustable backrest with lumbar support
Specifica
Yes | |
M1 | |
Gas-lift Column | |
120 kg | |
23.6 in. | |
Black |
No Armrests | |
Urban M1 PVC | |
265 lb. | |
8 Years | |
60 cm |