Learn More
Sanplatec™ Dry Keeper Non-Auto A-Type Portable Desiccator
Click to view available options
Materiale:
PVC, ABS
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With a convenient pan for silica gel
- Shelf plates can be adjusted in 8 steps at 28mm intervals to match the size of stored items
- Horizontal design for added stability
- Inside humidity is slightly different depending on the set room temperature and usage conditions
- Body cabinet of PVC, frame of ABS
- White frame, transparent sides
Specifica
Specifica
| Colore | Clear with White Frame |
| Descrizione | Portable desiccator |
| Stile dell'armadietto | Horizontal |
| Materiale | PVC, ABS |
| Door Style | Latch |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dehumidification |
| Include | Pan for silica gel |
| Modello | A-3W |
| N. di ripiani | 3 |
| Posizioni ripiani | 8 steps at 28 mm intervals |
| Vedi altri risultati |