Learn More
Ansell Edmont™ Grembiule in PVC per impieghi gravosi
Grembiule in PVC per impieghi pesanti, dotato di una sezione aggiuntiva sullo stomaco per una durata maggiore. Grembiule in PVC per impieghi gravosi Ansell Edmont™ realizzato in vinile da 20 mil.
Marca: Ansell Edmont™ PVC-45W
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.00000kg
Descrizione
- Per applicazioni gravose, in vinile bianco da 20 mil
- Sezione aggiuntiva sullo stomaco per uso prolungato
- Resistenza ai prodotti chimici, oli, grassi, perforazioni, e abrasioni.
- Costo ridotto, protezione pesante per la lavorazione degli alimenti
- Dimensioni: Larghezza 35', lunghezza 45'
Specifica
Grembiule | |
Bianco | |
0,508 mm | |
115 cm |
PVC | |
Sostanze chimiche, grassi, oli e lubrificanti | |
84 x 112 cm |