Learn More
Cytiva PVC Tubing
Tubing for Peristaltic Pump P-1.
92.14€ - 99.83€
Specifica
Da utilizzare con | Peristaltic Pump p-1 |
---|---|
Tipo | Tubing |
Overall Length (Metric) | 140 mm |
Materiale | PVC |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11749575
|
Cytiva
19-7629-01 |
1 mm |
92.14€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390022
|
Cytiva
19-7630-01 |
2.1 mm |
99.83€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300032
|
Cytiva
19-7631-01 |
3.1 mm |
95.98€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Peristaltic Pump p-1 | |
Tubing | |
140 mm | |
PVC |