Learn More
Gilson™ PVC Tubing for MF1 and MF4 pump head
For use with MF1 and MF4 pump head
Marca:  Gilson™ F117958
61.37 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10021982
  • 95.10€ / 3m
Spedizione stimata: 12-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PVC
Specifica
Specifica
Extension Tubing
1.02 mm
2.7 mm
For MF1 and MF4 pump heads
1 Each
Low
94°C
Autoclavable
PVC
300 cm
general use
6mL/min.
Transparent