Learn More
Sanplatec™ Dry Keeper Non-Auto C-Type Portable Desiccator
Codice prodotto. 11847152
Click to view available options
Materiale:
PVC, ABS
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11847152
Marca: Sanplatec™ 0031
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A non-auto type desiccator with a pan for silica gel for use in dehumidificaton and other applications.
  • Shelf plates can be adjusted in 15 steps at 28 mm intervals to match the size of stored items
  • Slim vertical design does not take up much space
  • Body cabinet of PVC, frame of ABS
  • Latch door type
  • White frame, clear transparent body
  • Inside humidity is slightly different depending on the set room temperature and usage conditions
Specifica
Stile dell'armadietto Vertical
Materiale PVC, ABS
Product Type Desiccator
Door Style Latch
Da utilizzare con (applicazione) Dehumidification
Modello C-3W
N. di ripiani 3
Posizioni ripiani 15 steps at 28 mm intervals
Tipo di ripiano Plate
Larghezza (sistema metrico) 312 mm
Altezza (sistema metrico) 508 mm
Profondità (sistema metrico) 390 mm