Learn More
Merck PVDF Durapore™ Media Membrane Filter Sheets
Marca:  Merck HVHP00010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10488561
  • 595.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Membrane Filter
0.45 μm
Ideal filter to genetic engineering products and other protein eradication because of the non-specific proteins of adsorption is very low
Membrane Filter
PVDF
HVHP
1Pack
304 mm