Learn More
Buerkle™ PVDF Fish-Clip
Buerkle™ PVDF Fish-Clip can be used for gentle stirring in any type of vessel such as beakers, bottles, Erlenmeyer and round-bottom flasks.
Marca: Buerkle™ 8280-0008
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05700kg
Allerta:
Magnetic stirrer is not supplied.
Descrizione
- PVDF, autoclavable, excellent chemical resistance
- Rotor 15mm Ø
- Gas tight
- Support rod length 250mm
- Includes stirring bar
Specifica
Red | |
Usato quando colture cellulari, terreni abrasivi e altri liquidi sensibili alle sollecitazioni meccaniche vengono agitati con delicatezza mediante Fish-clip | |
250 mm | |
Fish-Clip |
Becher, bottiglie, matracci di Erlenmeyer e palloni | |
Ancoretta con diametro di 8 mm | |
160 °C |