Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Manifold, 10 port
Expand your flow and line capacity with these manifolds. Choose the number of ports and connections to suit your needs.
Marca:  Cole-Parmer™ 31523-57
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11715298
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of durable PVDF.
  • Ideal for applications requiring excellent chemical compatibly.
  • Available in a variety of configurations
Specifica
Specifica
Manifold
9 3/8 in.
-65°F
3/8 in. x 1/4 in.
1/4 in. NPT(F)
1.25 in.
1.25 in.
230°F
PVDF
23.81 cm
-54°C
3/8 in. NPT(F)
3.18 cm
3.18 cm
110 psi
110°C