Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Manifold, 6 port
Expand your flow and line capacity with these manifolds. Choose the number of ports and connections to suit your needs.
Marca:  Cole-Parmer™ 31523-47
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11715288
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of durable PVDF.
  • Ideal for applications requiring excellent chemical compatibly.
  • Available in a variety of configurations
Specifica
Specifica
Manifold
6.75 in.
-65°F
1/2 in. x 3/8 in.
3/8 in. NPT(F)
1.25 in.
1 in.
230°F
PVDF
17.15 cm
-54°C
1/2 in. NPT(F)
3.18 cm
2.54 cm
110 psi
110°C