Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pycnometers
73.56€ - 259.28€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10375781
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05630213 |
10 mL |
73.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10345881
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05640022 |
25 mL |
238.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10080261
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05640037 |
100 mL |
259.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Pycnometer | |
Pycnometer |