Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Long Stem Funnels
With 60° bowl angle for precise fitting of filter paper
Marca:  Pyrex 2145/10M
617.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.37000kg
Codice prodotto. 12519155
  • 650.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
With 60° bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem approximately 150mm
Specifica
Specifica
105mm
Borosilicate Glass
150mm
8mm
237 mm
Funnel