Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Non-vacuum Desiccators
Codice prodotto. p-7116179
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
85 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
170 mm
220 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12466947
Marca: Pyrex 1590/02D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Simple design for drying under atmospheric pressure.
  • Robust desiccator base and cover in borosilicate glass
  • Ground glass flanges
  • Plates are positioned on an internal ledge within the base
  • Choice of 2 sizes - to accommodate 150mm or 200mm diameter plates
  • Accessory metal perforated plate available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Nonvacuum Desiccator
Include Complete desiccator
Size Plate: 150 mm
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 170 mm