Learn More
PYREX™ Labware Class B Borosilicate Glass Burette with PTFE Rotaflo™ Stopcock
In vetro borosilicato a norma ISO 385. La buretta classe B in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con rubinetto d'arresto Rotaflo™ garantisce prestazioni senza l'uso di grasso e un accurato controllo goccia a goccia. Flacone non incluso.
Marca: Pyrex 3298/04
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12780kg
Descrizione
- Complies with ISO 385
- Easy filling and automatic zero - Squeeze the polyethylene bottle to fill the burette - Release pressure to allow excess liquid to drain back into bottle and set the burette to zero
- With PTFE Rotaflo™ stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
- 3mm bore PTFE key
- Graduations in white enamel
- Manufactured from borosilicate glass
- Burettes and bottles should be ordered separately
Specifica
25 ml | |
Smalto bianco da 0.1 ml | |
White | |
±0.1 ml | |
Class B |
Vetro borosilicato | |
Rubinetto d'arresto in PTFE Rotaflo™, chiavetta in PTFE con foro da 3 mm | |
PTFE | |
Buretta | |
ISO 385 |