Learn More
Pyrex™ Plain Arms, Straight Bore Stopcock
Externally operated valve to regulate the flow of a liquid.
Marca:  Pyrex SSD103
36.43 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 11362115
  • 38.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Glass stopcocks which meet specifications of DIN 12541
  • Manufactured from borosilicate glass with interchangeable key
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540 i.e. 0.1mbar l/s-1
  • Supplied complete with key retaining device
Specifica
Specifica
Straight Bore Stopcock
8 mm
Key retaining device
Borosilicate Glass
DIN 12541