Learn More
Pyrex™ Screwcap Spare Inserts
For use with Black SVL™ PBT screwcaps
Marca: Pyrex 4513/15M
28.79 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00810kg
Descrizione
- PTFE faced sealing disc for chemical resistance
- Autoclavable up to 121°C
Specifica
15 mm | |
Spare insert | |
20 Pack |
Autoclavable | |
PTFE | |
Culture Tubes |