Learn More
Pyrex™ T-bore Plain arms 3-way Stopcock with PTFE Key
3-way Stopcock with PTFE Key
Marca:  Pyrex SST3025
159.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47000kg
Codice prodotto. 10775701
  • 168.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 02-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Plain Arms Stopcock
2.5 mm
14.5 mm
PTFE Key