Learn More
Pyridinium bromide perbromide, 90+%, technical, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Materiale o nome chimico | Pyridinium bromide perbromide |
Nota nome | 95% |
Punto di fusione | 127°C to 133°C |
Colore | Brown to Orange-Red |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 90% min. (Iodometry) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 100 g |
Beilstein | 20, V,5, 181 |
Fieser | 01,967; 05,568; 06,499; 09,399; 10,333; 14,268; 15,276 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pyridinium bromide perbromide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.