Learn More
Thermo Scientific™ Pyronin Y, pure, high purity biological stain
Marca: Thermo Scientific™ 200100250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 92-32-0 Peso : 0.02500kg
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Pyronin Y | |
92-32-0 | |
50% min. | |
MFCD00011725 | |
15, 8119 | |
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M | |
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-] | |
302.802 | |
7085 | |
302.79 | |
Pure | |
Green |
Pure | |
1.23 to 1.7 | |
C17H19ClN2O | |
18, V,10, 181 | |
C.I. 45005, Pyronin G | |
Authentic | |
[6-(dimethylamino)xanthen-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride | |
546 to 551nm (in 50% ethanol) | |
CHEBI:87347 | |
Crystalline Powder | |
Glass bottle | |
25g |
Sicurezza e movimentazione
- Pyronin Y
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.