Learn More
Hellma™ Quartz Flow Through Cells Far UV
710.00€ - 1392.30€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza del percorso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza del percorso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12647201
|
Hellma™
170-000-2-40 |
2 mm |
710.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11774296
|
Hellma™
170700-0.1-40 |
0.1 mm |
1040.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12343700
|
Hellma™
170-700-2-40 |
2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11726254
|
Hellma™
170-700-1-40 |
1 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Flow-through Cell Far UV | |
Quartz |