Learn More
DWK Life Sciences Quick Release Clamp, from Stainless steel, with retaining clip
The quick release clamp is used to close flat flange vessels.
64.10€ - 109.00€
Specifica
Quantità | 1 Ea. |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quick Release Clamp for Closure |
Da utilizzare con (applicazione) | Quick release clamp for closure; Accessories for flat flange vessels |
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | |||||
10100161
|
DWK Life Sciences
290714609 |
DN 100 |
80.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10464691
|
DWK Life Sciences
290713407 |
DN 60 |
64.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10683331
|
DWK Life Sciences
290715108 |
DN 120 |
102.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12656203
|
DWK Life Sciences
290715708 |
DN 150 |
95.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10170201
|
DWK Life Sciences
290716104 |
DN 200 |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
The quick release clamp closes flat flange vessels and secures the lid. Slipping or unchecked opening is not possible. The closure is made of high-quality Stainless steel and has three holding segments.
- With retaining clip
- Quick closing with quick-release fastener
Specifications
1 Ea. | |
Stainless Steel | |
Quick Release Clamp for Closure | |
Quick release clamp for closure; Accessories for flat flange vessels |