Learn More
Condensatore a serpentina in vetro borosilicato Quickfit™
Fornito con connettori filettati smontabili in plastica, che consentono di inserire facilmente e in sicurezza tubi flessibili da 9 mm. Il condensatore a serpentina Quickfit™ in vetro borosilicato dotato di cono smerigliato e presa, è un condensatore ad efficienza elevata dotato di un'ampia superficie di raffreddamento. Adatto per attività di riflusso o distillazione.
Marca:  Quickfit C3/13/SC
108.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19980kg
Codice prodotto. 11341855
  • 114.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9mm flexible tubing to be fitted easily and safely. Quickfit™ Borosilicate Glass Condenser Coil with Ground Cone and Socket is a highly efficient condenser with a large cooling surface. Suitable for either reflux or distillation work.
  • Suitable for either reflux or distillation work
  • Highly efficient condensers with a large cooling surface
  • Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9mm flexible tubing to be fitted easily and safely
Specifica
Specifica
24/29
Spirale per condensatore
Vetro borosilicato Pyrex
Adatto per attività di riflusso o distillazione
310 mm (Overall) 165 mm (Effective)