Learn More
Condensatore secondo Davies con doppia superficie in vetro borosilicato Quickfit™
In vetro Pyrex™. Il condensatore Davies Quickfit™ a doppia superficie assicura alta efficienza con un'ampia superficie di raffreddamento. La superficie interna previene le vibrazioni mediante un effetto “deflettore”, mentre quella esterna previene la “deformazione” con liquidi con un punto di ebollizione basso. Connettori filettati in plastica smontabili per garantire un fissaggio del tubo semplice e sicuro.
Marca:  Quickfit C5/11/SC
132.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.98700kg
Codice prodotto. 11391855
  • 139.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Constructed of Pyrex™ Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Double Surface Davies Condenser is highly efficient with a large cooling surface. The inner cooling surface prevents vibration with use of the “baffle” effect, while the outer cooling surface prevents “creep” with low boiling point liquids. Includes detachable plastic screw thread connectors for easy and safe tubing attachment.
  • Highly efficient condenser with large cooling surface
  • Inner cooling surface gives 'baffle' effect
  • Outer cooling surface prevents 'creep' with low boiling point liquids
  • With detachable plastic screw thread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
Specifica
Specifica
Surface area x 102m2: 1.7
Condensatore Davis
Borosilicate Glass
14/23
160 mm
275 mm