Learn More
Condensatore secondo Davies con doppia superficie in vetro borosilicato Quickfit™
In vetro Pyrex™. Il condensatore Davies Quickfit™ a doppia superficie assicura alta efficienza con un'ampia superficie di raffreddamento. La superficie interna previene le vibrazioni mediante un effetto “deflettore”, mentre quella esterna previene la “deformazione” con liquidi con un punto di ebollizione basso. Connettori filettati in plastica smontabili per garantire un fissaggio del tubo semplice e sicuro.
Marca: Quickfit CX5/23/SC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24000kg
Descrizione
Constructed of Pyrex™ Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Double Surface Davies Condenser is highly efficient with a large cooling surface. The inner cooling surface prevents vibration with use of the “baffle” effect, while the outer cooling surface prevents “creep” with low boiling point liquids. Includes detachable plastic screw thread connectors for easy and safe tubing attachment.
- Highly efficient condenser with large cooling surface
- Inner cooling surface gives 'baffle' effect
- Outer cooling surface prevents 'creep' with low boiling point liquids
- With detachable plastic screw thread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
Specifica
Surface area x 102m2: 3.0 | |
Davies Condenser | |
Borosilicate Glass |
24/29 | |
205 mm | |
350 mm |