Learn More
Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato Quickfit™ con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit
In vetro borosilicato. Le fiasche di Erlenmeyer Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ in vetro con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit sono conformi agli standard ISO 4797.
Marca:  Quickfit FE500/5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.98000kg
Codice prodotto. 15537830
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Glass Erlenmeyer Flask with Quickfit Ground Glass Socket complies to ISO 4797.
  • Complies to ISO 4797
  • Conical flasks with highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Borosilicate glass for corrosion free performance and high resistance to thermal shock
  • Designed for the estimation of arsenic and antimony
  • Method uses the formation of a complex between arsine and silver diethyldithiocarbamate with subsequent measurement at 538nm or 5380.
Specifica
Specifica
ISO 4797
Borosilicate Glass
Ground socket
101 mm
500 mL
175 mm
Conical