Learn More
Coperchio con flangia in vetro borosilicato Quickfit™ per beuta con collo largo Quickfit™
In vetro borosilicato. Il coperchio con flangia Quickfit™ in vetro borosilicato include giunti a flangia piatta smerigliati a elevata precisione. Adatto per beute di reazione a collo largo e recipienti per colture Quickfit™. Ogni coperchio comprende uno o più attacchi per l'innesto di altri componenti Quickfit™.
Marca: Quickfit MAF4/41
307.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45000kg
Descrizione
Constructed of Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Flange Lid is comprised of precision ground flat-flange joints. Fits Quickfit™ wide neck reaction flasks and culture vessels. Each lid includes one or more sockets to accept other Quickfit™ components.
- With precision ground flat-flange joints
- Fits Quickfit™ wide neck reaction flasks and culture vessels
- Each lid with one or more sockets to accept other Quickfit™ components
Specifica
0°, 5°, 10°, Side Socket: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 29/32 | |
Wide neck flasks | |
Flange lid |
Borosilicate Glass | |
Sockets for use with other Quickfit™ components | |
100 mm |