Learn More
Coperchio con flangia in vetro borosilicato Quickfit™ per beuta con collo largo Quickfit™
In vetro borosilicato. Il coperchio con flangia Quickfit™ in vetro borosilicato include giunti a flangia piatta smerigliati a elevata precisione. Adatto per beute di reazione a collo largo e recipienti per colture Quickfit™. Ogni coperchio comprende uno o più attacchi per l'innesto di altri componenti Quickfit™.
Marca:  Quickfit DA5/75
138.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31000kg
Codice prodotto. 11321875
  • 146.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Constructed of Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Flange Lid is comprised of precision ground flat-flange joints. Fits Quickfit™ wide neck reaction flasks and culture vessels. Each lid includes one or more sockets to accept other Quickfit™ components.
  • With precision ground flat-flange joints
  • Fits Quickfit™ wide neck reaction flasks and culture vessels
  • Each lid with one or more sockets to accept other Quickfit™ components
Specifica
Specifica
Vertical Center Socket: 34/35
Wide neck flasks
Flange lid
Borosilicate Glass
Sockets for use with other Quickfit™ components
75 mm