Learn More
Pallone a tre colli in vetro borosilicato Quickfit™
Includes three necks for easy addition of measurement tools. The Quickfit™ Three-Vertical-Neck Round-Bottome Flask is made from borosilicate glass.
Marca:  Quickfit FR3L/5S/22P
788.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.84000kg
Codice prodotto. 15507890
  • 830.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 08-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fitted with three Quickfit™ precision-ground sockets - One vertical centre neck - Two angled side necks
  • Quickfit™ ground glass sockets are manufactured to an accuracy which surpasses the requirements of ISO 383
Specifica
Specifica
3000 mL
249 mm
34/35 (Centre), 19/26 (side)
Borosilicate Glass
3
Round