Learn More
Pallone a tre colli in vetro borosilicato Quickfit™
Includes three necks for easy addition of measurement tools. The Quickfit™ Three-Vertical-Neck Round-Bottome Flask is made from borosilicate glass.
Marca:  Quickfit FR500/3S/22P
384.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 15507900
  • 405.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 08-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fitted with three precision-ground sockets
    • One vertical center neck
    • Two vertical side necks
  • Ground glass sockets are manufactured to an accuracy which surpasses the requirements of ISO 383
Specifica
Specifica
500 mL
150 mm
24/29 (centro), 19/26 (lato)
Vetro borosilicato
3
Rotondo