Learn More
Pyrex™ Imbuto con chiavetta in vetro e gambo con cono Quickfit™
Add liquid to most Quickfit™ flasks and assemblies. Pyrex™ Quickfit™ Glass Key and Stem with Cone includes stopcock with interchangeable glass key.
Marca: Pyrex™ D1/11
133.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13860kg
Descrizione
- Complies with ISO 4800
- Funnel stem with ground glass cone for easy incorporation into Quickfit™ flasks and assemblies
- Stopcock has interchangeable glass key
Specifica
50 ml | |
ISO 4800 | |
Cono in vetro smerigliato, rubinetto d'arresto con chiavetta in vetro | |
Imbuto contagocce |
Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass | |
14/23 | |
2.0mm bore |