Learn More
Imbuto in vetro Quickfit™ con rubinetto d'arresto Rotaflo™ e chiave in PTFE
Con rubinetto d'arresto GP Rotaflo™ e chiavetta in PTFE. L'imbuto in vetro Quickfit™ con rubinetto d'arresto Rotaflo™ e chiavetta in PTFE non richiede lubrificazione o grassi contaminanti ed è esente da grippaggio con soluzioni caustiche. Conforme agli standard ISO 4800 Tipo 3.
Marca: Quickfit D1/62GP
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.56000kg
Descrizione
- Complies to ISO 4800, Type 3
- Funnel stem with ground-glass cone for easy incorporation into the sockets of Quickfit™ flasks and vessels.
- Fitted with GP Rotaflo™ stopcock with PTFE key
- No lubrication required
- No contaminating greases
- No seizure with caustic solutions
Specifica
1000 ml | |
ISO 4800 | |
Rubinetto d'arresto GP Rotaflo™ con chiavetta in PTFE, cono | |
Imbuto per impieghi gravosi |
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass | |
19/26 | |
6mm Bore |