Learn More
Adattatore filettato per cono Quickfit™
Per fissare saldamente termometri e provette su contenitori di vetro. Gli adattatori filettati QuickFit™ sono disponibili in dimensioni diverse per adattarsi a un'ampia gamma di contenitori e ingressi.
Marca: Quickfit ST52/18
47.22 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01620kg
Descrizione
Secure thermometers and tubes to glass containers. The QuickFit™ screwthread adapter comes in a variety of sizes to fit a variety of container and inlets.
- With screw thread joint complete with plastic cap, silicone rubber ring and PTFE washer
- Ideal for securing thermometers, gas inlet tubes, etc
Specifica
19/26 | |
Tappo in plastica, anello in gomma siliconica e rondella in PTFE | |
Adattatore filettato conico |
Ideale per il fissaggio di termometri, tubi di ingresso dei gas | |
Vetro borosilicato Pyrex | |
18 |