Learn More
Buerkle™ QuickPicker
The core sampler QuickPicker is particularly suitable in the event that bulk goods are taken directly from sacks or bags and have to be filled into the original sampling bottle directly. QuickPicker is uncomplicated in its use and cleaning.
191.00€ - 304.00€
Allerta:
Corresponds to ISTA standard for seed lengths of 10 mm (wheat, oats) and 5 mm (flax, vetches).
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10040812
|
Buerkle™
5322-0300 |
Polypropylene |
191.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10389530
|
Buerkle™
5322-1300 |
Stainless Steel (V4A) |
304.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Insertion depth of 30 cm, diameter of 25mm
- Made of transparent polypropylene for aggressive chemicals
- Scratchproof, sterilizable and cost-effective
- Removable tip for easy cleaning