Learn More
Contec™ Testa per mocio Quiltec I
Le teste per mocio Contec Quiltec I sono realizzate in 100% poliestere a 2 strati intorno a un nucleo in rayon, quindi sono ideali anche per camere sterili al massimo grado poiché generano un numero molto ridotto di particelle e fibre.
Marca: Contec™ MHQT0150
144.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.97000kg
Descrizione
- 100 % poliestere a maglia a due strati su un nucleo in rayon
- Irradiazione gamma a non meno di 25 kGy
- 5 panni in doppio involucro
- Copertura di circa 18-20 metri quadrati
- Certificati di conformità forniti con ogni lotto
Specifica
39 x 13 cm | |
Sterile | |
Polyester, Rayon |
Mop Head | |
Cleanroom Mopping |