Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(+)-2-Acetoxysuccinic anhydride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11408530
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11408530
Marca: Alfa Aesar™ 044363.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79814-40-7
Formula molecolare C6H6O5
Molecular Weight (g/mol) 158.109
Numero MDL MFCD00145214
InChI Key SSWJHSASZZAIAU-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo r-+-2-acetoxysuccinic anhydride, r-2-o-acetylmalic anhydride, r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3-yl acetate, +-o-acetyl-d-malic anhydride, 2,5-furandione, 3-acetyloxy dihydro-, r, o-acetyl d-malic anhydride, s-acetoxysuccinic anhydride, o-acetyl-d-malic anhydride, ksc496o4p, r-acetoxysuccinic anhydride
PubChem CID 9815264
IUPAC Name [(3R)-2,5-dioxooxolan-3-yl] acetate
SMILES CC(=O)OC1CC(=O)OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)- (+)-2-Acetoxysuccinic anhydride
Punto di fusione 56°C to 58°C
Quantità 1 g
Sensibilità Moisture Sensitive
Peso formulazione 158.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder