Learn More
(R)-(-)-3-Quinuclidinol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10472251
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (R)-(-)-3-Quinuclidinol
Nota nome 99+%
CAS 25333-42-0
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 217.0°C to 224.0°C
Colore Beige to White
Punti di ebollizione 120.0°C (27.0 Mbar)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C7H13NO
Numero MDL MFCD00211251,MFCD13191732
Quantità 2.5 g
Indice di Merck 15, 8199
Condizione di rotazione specifica − 44.50 (20.00°C c=3,1N HCl)
Rotazione specifica − 44.50
Sinonimo r---3-quinuclidinol, r-quinuclidin-3-ol, r-3-quinuclidinol, 3r-quinuclidin-3-ol, 3-quinuclidinol l-form, unii-19xl022lm3, 3 r-quinuclidinol, 3r-1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-ol, 3-r-quinuclidinol
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1kg/l
InChI Key IVLICPVPXWEGCA-ZETCQYMHSA-N
SMILES O[C@H]1CN2CCC1CC2
IUPAC Name (3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
Molecular Weight (g/mol) 127.19
PubChem CID 91404
Peso formulazione 127.19
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-3-Quinuclidinol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.