Learn More
(R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011891
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
66673-40-3
C5H9NO2
115.13
MFCD00077791
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
7128291
(5R)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
C1CC(=O)NC1CO
66673-40-3
C5H9NO2
115.13
MFCD00077791
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
7128291
(5R)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
C1CC(=O)NC1CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 77.0°C to 84.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 147.0°C to 149.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica −31.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Rotazione specifica − 31.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 115.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.